Learn More
Metro™ Super Erecta™ Solid hylla, rostfritt stål, autoklaverbar och vagntvättbar
Artikelnummer. 15966671
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Bredd (engelska):
14 tum
18 tum
21 tum
24 tum
Längd (engelska):
24 tum
30 tum
36 tum.
42 tum.
48 tum
60 tum.
missing translation for 'unitSize'
Varje
Product Code. 15966671
missing translation for 'mfr': Metro™ 2460NFS
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Håll autoklavutrustningen snygg och på plats. Metro Super Erecta™ Solid Shelf är perfekt för autoklav- och vagntvättapplikationer.
  • Helt rostfri konstruktion
  • Beställ aluminiumdelade hylsor med rostfria C-ringar för frätande autoklav- eller vagntvättapplikationer med hög temperatur (13-450-953)
Specifications
Produkttyp Solid hylla
Färg Silver
Material Rostfritt stål
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Mått (L x B) 60 x 24 tum. (152,4 x 61 cm)
För användning med (utrustning) Metro Super Erecta Hyllsystem
Längd (engelska) 60 tum.
Längd (metrisk) 152.4 cm
Bredd (engelska) 24 tum
Bredd (metrisk) 61 cm