Läs mer
Metro™ Super Erecta™ Svedgade inlägg
Produktkod. 15976741
Höjd (engelska):
33 tum
54 tum.
63 tum.
Längd (engelska):
33 tum
54 tum.
63 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15976741
Brand: Metro™ 63UPSSW
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För vagntvättbar och autoklavapplikationer.
  • Varje stolpe av rostfritt stål av typ 304 har en aluminiumkåpa insvängd i toppen
  • För användning med vanliga styrhjul
Specifikationer
Produkttyp Mobil hyllstolpe
För användning med (applikation) Autoklaverbara och vagntvättbara applikationer
För användning med (utrustning) Metro™ Super Erecta™ stamhjul
Höjd (engelska) 63 tum.
Höjd (metrisk) 160 cm
Längd (engelska) 63 tum.
Längd (metrisk) 160 cm
Material Rostfritt stål