Learn More
Metro™ Super Erecta™ Svedgade inlägg
Product Code. p-4574843
Click to view available options
Höjd (engelska):
33 tum
54 tum.
63 tum.
Längd (engelska):
33 tum
54 tum.
63 tum.
Unit Size:
Varje
Product Code. 15996691
Brand: Metro™ 33UPSSW
Only null left
Add to basket
Add to basket
För vagntvättbar och autoklavapplikationer.
  • Varje stolpe av rostfritt stål av typ 304 har en aluminiumkåpa insvängd i toppen
  • För användning med vanliga styrhjul
Specifications
Produkttyp Mobil hyllstolpe
För användning med (applikation) Autoklaverbara och vagntvättbara applikationer
För användning med (utrustning) Metro™ Super Erecta™ stamhjul
Höjd (engelska) 33 tum
Höjd (metrisk) 83.82 cm
Längd (engelska) 33 tum
Längd (metrisk) 87.5 cm
Material Rostfritt stål