Läs mer
Metro™ Super Erecta™ Top Track Stationära Intermediate Unit Kit
Produktkod. 15957281
Material:
Rostfritt stål
Stål
Bredd (engelska) Hylla:
18 tum
53 cm
24 tum
Avsluta:
Hold (Håll)
Krom
Metroseal 3 med Microban™
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15957281
Brand: Metro™ TTA21K3
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
  • 2185 mm (86 tum) inlägg
  • Hårdvara för anslutning av stationär mellanenhet till spår på båda sidor
Förvaring med hög densitet och enkel åtkomst
Top-Track-lagringssystem ökar lagringskapaciteten och enkel åtkomst med överliggande styrskenor. Denna design möjliggör öppna gångar som eliminerar svåråtkomliga utrymmen, ett utbytbart/modulärt förvaringssystem och enklare rengöring.
  • Stationär mellanenhet hjälper till att organisera Super Erecta , Super Erecta Pro™ och Super Adjustable™ Top-Track lagringssystem
  • 2185 mm (86 tum) höga inlägg
MetroSeal 3 Finish
är en korrosionsbeständig yta i flera lager som består av en egenutvecklad tvärbunden härdplast epoxi förstärkt med Microban antimikrobiellt skydd över en zinkkromatbeläggning. Metroseal 3 med Microban ger skydd mot bakterier, mögel, mögel och svampansamling som kan orsaka lukt, fläckar och produktnedbrytning, samtidigt som den uppvisar utmärkta nötnings-, mejsel- och kemikalieresistensegenskaper.
Beställningsinfo
Hyllor beställs separat
Specifications
Produkttyp Stationär mellanenhetssats
Avsluta Metroseal 3 med Microban™
För användning med (utrustning) Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™ , Super Adjustable™ Top-Track™ lagringssystem
Höjd (engelska) 86 tum.
Höjd (metrisk) 2185 mm
Inkluderar Stolpar, hjul/kanalhjul, munkstötfångare och rullagerenheter, hårdvara, delade hylsor
Vikt (engelska) 8 lb.
Vikt (metrisk) 3.6 kg
Bredd (engelska) Hylla 53 cm
Bredd (metrisk) Hylla 53 cm
Material Stål