Läs mer
Metro™ Super Erecta™ Trådhylla, Metroseal 3 med Microban™ Avsluta
Produktkod. 15916691
Mått (L x B):
14 x 30 tum.
14 x 36 tum.
14 x 48 tum.
14 x 60 tum.
14 x 72 tum.
18 x 24 tum.
18 x 30 tum
18 x 36 tum.
18 x 54 tum.
18 x 60 tum.
21 x 24 tum.
21 x 30 tum.
21 x 36 tum.
21 x 42 tum.
21 x 48 tum.
21 x 54 tum.
21 x 72 tum.
24 x 24 tum.
24 x 30 tum.
24 x 36 tum.
24 x 42 tum.
24 x 48 tum.
24 x 54 tum.
30 x 48 tum.
30 x 60 tum.
30 x 72 tum.
36 x 48 tum.
36 x 60 tum.
36 x 72 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15916691
Brand: Metro™ 3072NK3
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Trådhyllor är lätta att justera och Metroseal 3 grön epoxi med Microban™ finish främjar enkel rengöring. För användning med Metro Super Erecta hyllsystem.
  • Design med öppen tråd minimerar dammansamling, tillåter fri luftcirkulation och bättre synlighet för lagrade föremål
  • Korrosionsbeständig yta för våta eller hög luftfuktighet
  • Antimikrobiellt är inbyggt i finishen för att hålla produkten ren
Specifikationer
Produkttyp Trådhylla
Mått (L x B) 30 x 72 tum.
Avsluta Metroseal 3 med Microban