Läs mer
Metro™ Super Erecta™ Trådhylla, Metroseal 3 med Microban™ Avsluta
Mått (L x B):
14 x 30 tum.
14 x 36 tum.
14 x 48 tum.
14 x 60 tum.
14 x 72 tum.
18 x 24 tum.
18 x 30 tum
18 x 36 tum.
18 x 54 tum.
18 x 60 tum.
21 x 24 tum.
21 x 30 tum.
21 x 36 tum.
21 x 42 tum.
21 x 48 tum.
21 x 54 tum.
21 x 72 tum.
24 x 24 tum.
24 x 30 tum.
24 x 36 tum.
24 x 42 tum.
24 x 48 tum.
24 x 54 tum.
30 x 48 tum.
30 x 60 tum.
30 x 72 tum.
36 x 48 tum.
36 x 60 tum.
36 x 72 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Design med öppen tråd minimerar dammansamling, tillåter fri luftcirkulation och bättre synlighet för lagrade föremål
- Korrosionsbeständig yta för våta eller hög luftfuktighet
- Antimikrobiellt är inbyggt i finishen för att hålla produkten ren
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Trådhylla |
| Mått (L x B) | 21 x 24 tum. |
| Avsluta | Metroseal 3 med Microban |