Läs mer
Metro™ Super Erecta™ Trådhylltillbehör, hyllavsats
Produktkod. 15906971
Längd (engelska):
14 tum
18 tum
53 cm
24 tum
30 tum
36 tum.
42 tum.
48 tum
60 tum.
72 tum.
Höjd (engelska):
1 tum
4 tum
Material:
Krom
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15906971
Brand: Metro™ L60N1C
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Avsatser finns för tråd eller massiva hyllor
  • 1 tums avsatser ger en robust läpp för att säkra föremål under transport eller för att uppfylla seismiska eller andra säkerhetskrav.
  • Fäst enkelt utan verktyg till Metro Super Erecta eller Superjusterbara trådhyllor.
  • Andra storlekar och ytbehandlingar tillgängliga.
  • För stationär eller mobil installation.
  • Förhindrar att föremål sticker ut eller faller från hyllorna.
  • Sido- och bakkanter står 1 tum. (25 mm) hög.
  • Rejäla hyllkanter är 4 tum höga (10,1 cm) och inkluderar fjäderklammer för att fästa.
Beställningsinfo
Stolpar och hyllor säljs separat.
Specifikationer
Produkttyp Stapelbar avsats för solida hyllor
Material Krom
För användning med (utrustning) Metro Super Erecta Hyllor
Höjd (engelska) 1 tum
Höjd (metrisk) 2.5 cm
Inkluderar Fjäderklämmor
Längd (engelska) 60 tum.
Längd (metrisk) 152.4 cm