Läs mer
Metro™ Super Erecta™ Trådhylltillbehör, hyllavsats
Längd (engelska):
14 tum
18 tum
53 cm
24 tum
30 tum
36 tum.
42 tum.
48 tum
60 tum.
72 tum.
Höjd (engelska):
1 tum
4 tum
Material:
Krom
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- 1 tums avsatser ger en robust läpp för att säkra föremål under transport eller för att uppfylla seismiska eller andra säkerhetskrav.
- Fäst enkelt utan verktyg till Metro Super Erecta eller Superjusterbara trådhyllor.
- Andra storlekar och ytbehandlingar tillgängliga.
- För stationär eller mobil installation.
- Förhindrar att föremål sticker ut eller faller från hyllorna.
- Sido- och bakkanter står 1 tum. (25 mm) hög.
- Rejäla hyllkanter är 4 tum höga (10,1 cm) och inkluderar fjäderklammer för att fästa.
Beställningsinfo
Stolpar och hyllor säljs separat.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Stapelbar avsats för solida hyllor |
| Material | Rostfritt stål |
| För användning med (utrustning) | Metro Super Erecta Rejäla hyllor |
| Höjd (engelska) | 4 tum |
| Höjd (metrisk) | 10 cm |
| Inkluderar | Fjäderklämmor |
| Längd (engelska) | 42 tum. |
| Längd (metrisk) | 106.6 cm |