Läs mer
Metro™ Super Erecta™ Trådhylltillbehör, hyllavsats, stapelbar
Bredd (engelska):
18 tum
24 tum
30 tum
36 tum.
60 tum.
Material:
Krom
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- 4 tum hög (10 cm)
- Val av pläterad eller rostfri yta
Beställningsinfo
Stolpar och hyllor säljs separat.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Stapelbar avsats för trådhyllor |
| Material | Rostfritt stål |
| För användning med (utrustning) | Metro Super Erecta Trådhyllor |
| Höjd (engelska) | 4 tum |
| Höjd (metrisk) | 10 cm |
| Bredd (engelska) | 18 tum |
| Bredd (metrisk) | 45.7 cm |