Läs mer
Metro™ Super Erecta™ Trådhylltillbehör, hjulhjul
Produktkod. 15936721
Bärande kapacitet (metrisk):
68 kg
90 kg
111 kg
135 kg
Produkttyp:
Autoklav med svängbart styrhjul för hög temperatur
Bromshjul
Högtemperatur autoklav bromshjul
Styv stånghjul
Svängbart styrhjul
Svänghjul
Material:
Antimikrobiell polymer
Polymer
Rostfritt stål
Stål
Hjulbana:
Donut med hög modul
Fjädrande, platt
Hög temp Nylon
Högtemperatur fenol
Polyuretan, platt
Unit Size:
Varje
Den totala vikten av utrustning och last bör inte överstiga tre gånger belastningen per hjul.
Product Code. 15936721
Brand: Metro™ 5MHTN
Only null left
Add to basket
Add to basket
Den totala vikten av utrustning och last bör inte överstiga tre gånger belastningen per hjul.
Includes
Donut stötfångare.
Välj mellan olika typer av hjul för att matcha dina behov av korrosionsbeständighet
Val av hjul inkluderar standardskaft, polymer, vagntvättbar i rostfritt stål och autoklaverbar vid hög temperatur. Både polymer och rostfria hjul ger överlägsen korrosionsbeständighet, prestanda och förbättrad hållbarhet. Hjul finns i svängbara, svängbara bromsar eller stela stilar.
  • Styva spindelhjul beställs två per enhet för förbättrad spårning och hantering
  • Styva hjulkanaler är försedda med vardera två styva spindelhjul och baseras på hyllbredd
Polymerhjul
  • Polymerhjul ger korrosionsbeständighet och förbättrad hållbarhet
  • Helt polymerhorn, axel i rostfritt stål och hårdvara
  • Polyuretanhjul
  • Axellager i hylsstil
  • Tillval tåmanövrerad bromsmekanism
Rostfritt stål, vagntvättbara hjul
  • Fetttätad med zerk-kopplingar i svivel och axel
Autoklavhjul för hög temperatur
  • Temperaturklassad för upp till 300 °F (149 °C)
Order Info
Hyllbredden måste vara känd vid beställning av styva hjul. Bromsarna är fotmanövrerade.
Specifications
Produkttyp Autoklav med svängbart styrhjul för hög temperatur
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) 5 tum
Diameter (metrisk) 12.7 cm
För användning med (utrustning) Metro™ Super Erecta™ trådhyllor
Bärande kapacitet (engelska) 300 lb.
Bärande kapacitet (metrisk) 135 kg
Temperaturområde (engelska) -20 till 475 °F
Temperaturområde (metriskt) -29 till 250 °C
Hjulbana Hög temp Nylon
Med hjul Ja
Material Rostfritt stål