Läs mer
Metro™ Super Erecta™ Trådhylltillbehör, hjulhjul
Bärande kapacitet (metrisk):
68 kg
90 kg
111 kg
135 kg
Produkttyp:
Autoklav med svängbart styrhjul för hög temperatur
Bromshjul
Högtemperatur autoklav bromshjul
Styv stånghjul
Svängbart styrhjul
Svänghjul
Material:
Antimikrobiell polymer
Polymer
Rostfritt stål
Stål
Hjulbana:
Donut med hög modul
Fjädrande, platt
Hög temp Nylon
Högtemperatur fenol
Polyuretan, platt
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
Donut stötfångare.
Val av hjul inkluderar standardskaft, polymer, vagntvättbar i rostfritt stål och autoklaverbar vid hög temperatur. Både polymer och rostfria hjul ger överlägsen korrosionsbeständighet, prestanda och förbättrad hållbarhet. Hjul finns i svängbara, svängbara bromsar eller stela stilar.
- Styva spindelhjul beställs två per enhet för förbättrad spårning och hantering
- Styva hjulkanaler är försedda med vardera två styva spindelhjul och baseras på hyllbredd
Polymerhjul
- Polymerhjul ger korrosionsbeständighet och förbättrad hållbarhet
- Helt polymerhorn, axel i rostfritt stål och hårdvara
- Polyuretanhjul
- Axellager i hylsstil
- Tillval tåmanövrerad bromsmekanism
Rostfritt stål, vagntvättbara hjul
- Fetttätad med zerk-kopplingar i svivel och axel
Autoklavhjul för hög temperatur
- Temperaturklassad för upp till 300 °F (149 °C)
Beställningsinfo
Hyllbredden måste vara känd vid beställning av styva hjul. Bromsarna är fotmanövrerade.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Högtemperatur autoklav bromshjul |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) | 5 tum |
| Diameter (metrisk) | 12.7 cm |
| För användning med (utrustning) | Metro™ Super Erecta™ trådhyllor |
| Bärande kapacitet (engelska) | 300 lb. |
| Bärande kapacitet (metrisk) | 135 kg |
| Temperaturområde (engelska) | -20 till 475 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | -29 till 250 °C |
| Hjulbana | Högtemperatur fenol |
| Visa mer |