Läs mer
Metro™ Super Erecta™ Trådhylltillbehör, hjulhjul
Produktkod. 15986731
Bärande kapacitet (metrisk):
68 kg
90 kg
111 kg
135 kg
Produkttyp:
Autoklav med svängbart styrhjul för hög temperatur
Bromshjul
Högtemperatur autoklav bromshjul
Styv stånghjul
Svängbart styrhjul
Svänghjul
Material:
Antimikrobiell polymer
Polymer
Rostfritt stål
Stål
Hjulbana:
Donut med hög modul
Fjädrande, platt
Hög temp Nylon
Högtemperatur fenol
Polyuretan, platt
Förpackningsstorlek:
Varje
Den totala vikten av utrustning och last bör inte överstiga tre gånger belastningen per hjul.
Produktkod. 15986731
Brand: Metro™ 5PCBM
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den totala vikten av utrustning och last bör inte överstiga tre gånger belastningen per hjul.
Innehåller
Donut stötfångare.
Välj mellan olika typer av hjul för att matcha dina behov av korrosionsbeständighet
Val av hjul inkluderar standardskaft, polymer, vagntvättbar i rostfritt stål och autoklaverbar vid hög temperatur. Både polymer och rostfria hjul ger överlägsen korrosionsbeständighet, prestanda och förbättrad hållbarhet. Hjul finns i svängbara, svängbara bromsar eller stela stilar.
  • Styva spindelhjul beställs två per enhet för förbättrad spårning och hantering
  • Styva hjulkanaler är försedda med vardera två styva spindelhjul och baseras på hyllbredd
Polymerhjul
  • Polymerhjul ger korrosionsbeständighet och förbättrad hållbarhet
  • Helt polymerhorn, axel i rostfritt stål och hårdvara
  • Polyuretanhjul
  • Axellager i hylsstil
  • Tillval tåmanövrerad bromsmekanism
Rostfritt stål, vagntvättbara hjul
  • Fetttätad med zerk-kopplingar i svivel och axel
Autoklavhjul för hög temperatur
  • Temperaturklassad för upp till 300 °F (149 °C)
Beställningsinfo
Hyllbredden måste vara känd vid beställning av styva hjul. Bromsarna är fotmanövrerade.
Specifikationer
Produkttyp Bromshjul
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Diameter (engelska) 5 tum
Diameter (metrisk) 12.7 cm
För användning med (utrustning) Metro™ Super Erecta™ trådhyllor
Bärande kapacitet (engelska) 300 lb.
Bärande kapacitet (metrisk) 135 kg
Temperaturområde (engelska) -20 till 120 °F
Temperaturområde (metriskt) -49 till 49 °C
Hjulbana Polyuretan, platt
Med hjul Ja
Material Antimikrobiell polymer