Läs mer
Metro™ Grå etiketthållare för trådhyllor
Produktkod. 15906781
Etikettstorlek (engelska):
13 x 1,25 tum.
19 x 1,25 tum.
25 x 1,25 tum.
31 x 1,25 tum.
43 x 1,25 tum.
55 x 1,25 tum.
Etikettstorlek (metrisk):
109.22 x 3.2 cm
139.5 x 3.2 cm
33 x 3.2 cm
48 x 3.2 cm
63.5 x 3.2 cm
72.5 x 3.2 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15906781
Brand: Metro™ 9990P30
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Snap-on plasthållare ger enkel identifiering av hyllans innehåll.
  • Grå
  • Rymmer mest kommersiella 1,25 tum. (32 mm) etiketter
  • Etiketter ingår ej
Specifikationer
Produkttyp Etiketthållare
Färg Grå
För användning med (utrustning) Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ 2, qwikSLOT™ , Släpp Mat™ trådhyllor, fribärande hyllor
Etikettstorlek (engelska) 25 x 1,25 tum.
Etikettstorlek (metrisk) 63.5 x 3.2 cm
Längd (engelska) Hylla 30 tum
Längd (metrisk) Hylla 76 cm
Stil Fast
Temperaturområde (engelska) -18 till 120,2 °F
Temperaturområde (metriskt) -28 till 49 °C
Material Plast