Läs mer
Metro™ Grå etiketthållare för trådhyllor
Etikettstorlek (engelska):
13 x 1,25 tum.
19 x 1,25 tum.
25 x 1,25 tum.
31 x 1,25 tum.
43 x 1,25 tum.
55 x 1,25 tum.
Etikettstorlek (metrisk):
109.22 x 3.2 cm
139.5 x 3.2 cm
33 x 3.2 cm
48 x 3.2 cm
63.5 x 3.2 cm
72.5 x 3.2 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Grå
- Rymmer mest kommersiella 1,25 tum. (32 mm) etiketter
- Etiketter ingår ej
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Etiketthållare |
| Färg | Grå |
| För användning med (utrustning) | Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ 2, qwikSLOT™ , Släpp Mat™ trådhyllor, fribärande hyllor |
| Etikettstorlek (engelska) | 13 x 1,25 tum. |
| Etikettstorlek (metrisk) | 33 x 3.2 cm |
| Längd (engelska) Hylla | 18 tum |
| Längd (metrisk) Hylla | 45.7 cm |
| Stil | Fast |
| Temperaturområde (engelska) | -18 till 120,2 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | -28 till 49 °C |
| Visa mer |