Läs mer
Metro™ Trådhyllor spåruppsättningar
Längd (engelska):
27 tum.
72 tum.
84 tum.
96 tum.
108 tum.
120 tum.
132 tum.
144 tum.
156 tum.
168 tum.
180 tum.
192 tum.
204 tum.
216 tum.
228 tum.
240 tum.
252 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Spårsatser inkluderar nödvändiga spårsektioner för montering av spårbanor upp till 21 fot. (640 cm)
- Belagd med Microban™ antimikrobiellt skydd
Beställningsinfo
19-138-228 (TTS2.5NA) innehåller ett kopplingspaket för att koppla ihop banan med andra spårset.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Spåruppsättning |
| För användning med (utrustning) | Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™ , Super Adjustable™ översta spårhyllan |
| Inkluderar | Nödvändiga spårsektioner för montering av banbanor på 1830 till 6405 mm |
| Längd (engelska) | 204 tum. |
| Längd (metrisk) | 518.2 cm |