Learn More
Metro™ MetroMax iQ™ Hjul i rostfritt stål
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Material:
Nickelpläterat stål
Rostfritt stål
Produkttyp:
Bromshjul
Svänghjul
Hjulbana:
Polyuretan
Spänstig munk
missing translation for 'unitSize'
Varje
Description
- Främjar enkel rengöring
- Hjul gör att hyllor lätt kan flyttas för att komma åt golv och väggar
- När den används för att skapa vagnar, möjliggör effektiv förflyttning av förnödenheter över hela en anläggning eller campus
Hjul av polymerstam
- Korrosionsbeständig prestanda (horn av helt polymer, axel i rostfritt stål och hårdvara)
- 5 tum (127 mm) diameter polyuretanhjul
- Hylsformigt axellager
- Tillval tåmanövrerad bromsmekanism
- Antimikrobiellt produktskydd inbyggt i slitbanan
- Belastningsgrad på 300 lbs. (135 kg)
- Temperaturområde: -20 till 120 °F (-29 till 49 C) [°kontinuerlig]
- Stötfångare ingår
Standard Hjulhjul
- Pläterade hjulhorn och hårdvara
- Stam/sväng- eller spindel/bromsstil
- Stötfångare ingår
Rostfritt stål, vagntvättbar axelhjul
- Rostfritt horn, axel och skaft
- Tätade lager (stötfångare ingår)
Spécification
Spécification
| Produkttyp | Bromshjul |
| För användning med (applikation) | Används för att skapa vagnar, möjliggör effektiv förflyttning av förnödenheter över en anläggning eller campus |
| För användning med (utrustning) | Metro™ MetroMax i™ Polymer eller Metro™ MetroMax Q™ Mobila styrhjulsstolpar i stål |
| Bärande kapacitet (engelska) | 300 lb. |
| Bärande kapacitet (metrisk) | 135 kg |
| Hjulbana | Polyuretan |
| Material | Rostfritt stål |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu