Läs mer
Mettler Toledo™ Tillbehör till Seven2Go™ Pro konduktivitetsmätare
Produktkod. p-5103259 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Inkluderar:
DC-väggkontakt USB-adapter
Mikro till USB-kabel
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15385093
Brand: Mettler Toledo™ 30137807
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Seven2Go Pro konduktivitetsmätare.
  • För att ansluta mikro-USB till standard-A USB
  • För valfri strömförsörjning eller PC-anslutning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Seven2Go mikro till A USB kabel
För användning med (utrustning) Seven2Go Conductivity Meter
Typ Titratortillbehör, datorgränssnitt
För användning med (applikation) För valfri strömförsörjning eller PC-anslutning
Inkluderar Mikro till USB-kabel