Learn More
Mettler Toledo™ Adaptrar för pH-mätare
Product Code. 11977731 Shop All Mettler Toledo Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Typ:
LTW-MiniDin konduktivitetsadapter
missing translation for 'unitSize'
Varje
Product Code. 11977731
missing translation for 'mfr': Mettler Toledo™ 51302329
Only null left
Add to basket
Add to basket
Tillbehörsadaptrar
LTW-MiniDin konduktivitetsadapter
  • Lämplig kabel för att ansluta konduktivitetssensorn mini DIN till en bärbar mätare. Adapter krävs för följande mätare: FiveGo , Seven2Go , Seven2Go Pro, SevenGo Duo, SevenGo Duo Pro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Typ LTW-MiniDin konduktivitetsadapter
För användning med (utrustning) FiveGo, Seven2Go , Seven2Go Pro, SevenGo Duo, SevenGo Duo Pro