Läs mer
Mettler Toledo™ Temperatursonder för pH-mätare för bänkskivor
Produktkod. p-195575 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Sond:
NTC 30 kilohm ATC
PT1000
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10617311
Brand: Mettler Toledo™ 51300164
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med bänk pH-mätare.
  • Material: Rostfritt stål
  • Längd: 120mm
  • Diameter: 3mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Temperatursond ATC NTC 30k Omega
Kontakttyper RCA
Material Rostfritt stål
Temperatur (metrisk) Drift 150 °C
Typ ATC
För användning med (utrustning) pH-mätare
Modell NTC30K Ohm
Sond NTC 30 kilohm ATC
Temperatur (engelska) Drift 302 °F
Längd (engelska) 4,7 tum
Längd (metrisk) 120 mm
Diameter (engelska) 0,12 tum
Diameter (metrisk) 3 mm