Läs mer
Mettler Toledo™ Redox Buffertlösningar
Produktkod. p-4908507 Handla allt Mettler Toledo Produkter
pH-intervall:
0,1
7
Typ av fyllningslösning:
Redox Buffert; UH = 427mV
Redox Buffert; UH/pH: 0,1
Förpackning:
250 ml flaska
6 x 250 ml
6 x 30 ml flaska
mV räckvidd:
220 mV
468 mV
Förpackningsstorlek:
1500ml
180ml
250ml
Produktkod. 10494071
Brand: Mettler Toledo™ 51350060
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lagrings- och påfyllningslösningar för redoxelektroder.
Inkluderar kvalitetskontrollcertifikat som garanterar angivna värden och spårbarhet.
Certifikat
NIST spårbart
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt ∼100 °C
Färg Klar, gul
Typ Buffertlösning
Typ av fyllningslösning Redox Buffert; UH = 427mV
Inkluderar Kvalitetskontrollcertifikat
mV räckvidd 220 mV
Förpackning 250 ml flaska
pH-intervall 7
Vattenlöslig Fullständigt blandbart