Läs mer
Mettler Toledo™ Buffertlösningar: Standard pH
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12127800 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Färg:
Klart
Klart, grönt
Klart, rött
pH-intervall:
10,012
4
4,006
7
Förpackning:
250 ml flaska
30 x 20 ml dospåsar
Förpackningsstorlek:
250ml
600ml
Varje
Produktkod. 12127800
Brand: Mettler Toledo™ 51302069
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Förvarings- och påfyllningslösningar för pH-elektroder
  • Fullständigt blandbar
  • Levereras med kvalitetskontrollcertifikat
  • NIST spårbart
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt ∼100 °C
Färg Klart, rött
Typ Buffertlösning
Typ av fyllningslösning pH-buffert
Inkluderar Kvalitetskontrollcertifikat
Förpackning 30 x 20 ml dospåsar
pH-intervall 4
Vattenlöslig Fullständigt blandbart