Läs mer
Mettler Toledo™ Buffertlösningar: Standard pH
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12699235 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Färg:
Klart
Klart, grönt
Klart, rött
pH-intervall:
10,012
4
4,006
7
Förpackning:
250 ml flaska
30 x 20 ml dospåsar
Förpackningsstorlek:
250ml
600ml
Varje
Produktkod. 12699235
Brand: Mettler Toledo™ 51350052
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förvarings- och påfyllningslösningar för pH-elektroder
  • Fullständigt blandbar
  • Levereras med kvalitetskontrollcertifikat
  • NIST spårbart
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kokpunkt ∼100 °C
Färg Klart
Kontakttyper Koaxial elektrodkontakt
Typ Buffertlösning
Typ av fyllningslösning pH-buffert
Inkluderar Kvalitetskontrollcertifikat
Förpackning 250 ml flaska
pH-intervall 4,006
Vattenlöslig Fullständigt blandbart