Läs mer
Mettler Toledo™ Elektrodfyllningslösningar
Handla allt Mettler Toledo Produkter
Typ av fyllningslösning:
1M KCl; 25 ml
FRISCOLYT-B
KCl mättad med AgCl; 25 ml
För användning med (utrustning):
DX Serie ISE Half Cell
Referenselektrod
Förpackningsstorlek:
25ml
Description
- Vattenlösning innehållande oorganiska och organiska komponenter
- Levereras i 25 ml (0,9 oz.) flaska
Specifications
Specifications
| Kapacitet (engelska) | 0,9 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Koncentration | 3 mol/L |
| För användning med (utrustning) | Referenselektrod |
| Typ av fyllningslösning | KCl mättad med AgCl; 25 ml |