Läs mer
Mettler Toledo™ Elektrodfyllningslösningar
Produktkod. p-3640208 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Typ av fyllningslösning:
1M KCl; 25 ml
FRISCOLYT-B
KCl mättad med AgCl; 25 ml
För användning med (utrustning):
DX Serie ISE Half Cell
Referenselektrod
Förpackningsstorlek:
25ml
Produktkod. 11917781
Brand: Mettler Toledo™ 51343181
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillverkad av reagenser av högsta kvalitet för att ge optimal prestanda.
  • Vattenlösning innehållande oorganiska och organiska komponenter
  • Levereras i 25 ml (0,9 oz.) flaska
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 0,9 oz.
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Koncentration 1 mol/L
För användning med (utrustning) DX Serie ISE Half Cell
Typ av fyllningslösning 1M KCl; 25 ml