Läs mer
METTLER TOLEDO™ InLab™ Konduktivitet Bärbara sonder
Produktkod. 10258114 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Cell konstant:
0,105 cm -1 certifierad cellkonstant
0,57 cm -1 nominell cellkonstant
Mätområden:
0,001 till 500μ S/cm
0,01 till 1000 mS/cm
0,01 till 1000μ S/cm
Modell:
InLab™ 738
InLab™ 738-10m-ISM
InLab™ 738-ISM
InLab™ 742
InLab™ 742-ISM
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10258114
Brand: METTLER TOLEDO™ 51344120
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett urval av konduktivitetssonder lämpliga för alla applikationer.
  • Erforderliga kablar ingår för METTLER TOLEDO Seven2Go och SevenGo bärbara mätare
  • Mini-DIN ansluts till bänkmätare; LTW ansluts till bärbar mätare
  • Integrerade temperatursonder
  • Prober med nominella cellkonstanter kräver kalibrering före användning
  • Prober med certifierade cellkonstanter är redo att användas efter verifieringssteget - kalibrera inte
Tillbehör& Vård
  • Förvaras torrt
  • Hantera med försiktighet för att undvika att cellkonstanten ändras (cellkonstanten är ett fysiskt värde)
  • Nominella cellkonstanter kräver kalibrering med en standard (se lista över standarder nedan)
  • Certifierade cellkonstanter kräver verifieringskontroll med en standard (se lista över standarder nedan)
Standarder
  • 10μ S/cm, engångspåsar (30111141)
  • 84μ S/cm, engångspåsar (30111140)
  • 1413μ S/cm, engångspåsar (51302049)
  • 12,88 mS/cm, engångspåsar (51302050)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Cell konstant 0,57 cm -1 nominell cellkonstant
Kontakttyper LTW
För användning med (applikation) Allmänna konduktivitetsmätningar
För användning med (utrustning) SevenGo, SevenGo Duo, SevenGo pro och SevenGo Duo pro bänkmätare
Sensortyper Integrerad temperatursensor
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 100 °C
Diameter (engelska) Kropp 0,47 tum.
Diameter (metrisk) kropp 12 mm
Längd (engelska) 4,7 tum
Längd (engelska) Kabel 70,8 tum.
Längd (metrisk) 120 mm
Längd (metrisk) kabel 1.8 m
Material Epoxi, grafit
Mätområden 0,01 till 1000 mS/cm
Sond Konduktivitet
Inkluderar 1,8 m ansluten kabel
IP-betyg IP67
Temperatursensor NTC 30 kilohm
Modell InLab™ 738