Läs mer
Mettler Toledo™ Jonselektiva kombinationselektroder: Fyllningslösningar
Produktkod. p-4883968 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Typ av fyllningslösning:
0,5 mol/L MgS04
1 mol/L KNO3
3 mol/L KCl
För användning med (utrustning):
Bromid ISE
ISE kombinationselektrod
Kalcium ISE
Kalium ISE
Klorid ISE
Nitrat ISE
Thermo Scientific Orion Jonselektiva elektroder
Förpackningsstorlek:
20ml
Produktkod. 12669185
Brand: Mettler Toledo™ 51340029
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För användning med ISE kombinationselektroder.
För användning med ISE kombinationselektroder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Elektrolyt för bromid ISE, 20mL
För användning med (utrustning) Bromid ISE
Typ Jonselektiv elektrodfyllningslösning
Typ av fyllningslösning 1 mol/L KNO3
För användning med (applikation) Bestäm bromidkoncentrationen i prover
Förpackning Se enskilda komponenter
Kvantitet 20 mL
Temperatur (engelska) Drift 32 °F till 176 °F
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 80 °C