Läs mer
Mettler Toledo™ Mettler Toledo™ Mikro pH-elektrod: LE422
Produktkod. 15123416 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Kontakttyper:
BNC/RCA IP67
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15123416
Brand: Mettler Toledo™ 30089747
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Designad för mätning i små eller smala kärl eller provrör
  • Ag/AgCl referenssystem
  • Gelelektrolytfyllning
  • Lågt underhåll
  • U-membran glas
  • Skaft i glas
  • Keramisk fritta
  • LE-kåpa vid elektrodhuvud
Specifikationer:
  • pH-intervall: 0 till 14
  • Nollpunkt (pH): 7,00 0,±25
  • Temperaturområde: 0° till 80 °C
  • Membranmotstånd:< 250 MOhm
  • Nedre axellängd: 90mm
  • Nedre axeldiameter: 4,3 mm
  • Kabellängd: 1m
  • Kontakt: BNC
Rekommenderad förvaring
Store for short term in 3mol/L KCl in watering cap and for long-term storage, store in 3mol/L KCl, buffer pH 4 or 7.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning pH-elektrod LE422
Kontakttyper BNC/RCA IP67
Material Glas
pH-intervall 0 till 14
Typ av fyllningslösning Gel
För användning med (applikation) Mätning i små eller smala halskärl eller provrör.
Intern referens Ag/AgCl
Modell pH-elektrod LE422
Förvaringskrav Förvaras kortvarigt i 3mol/L KCl i vattenlock och för långtidsförvaring i 3mol/L KCl, buffert pH 4 eller 7.
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 80 °C
Längd (metrisk) kabel 1 m
Längd (metrisk) skaft 90 mm