Läs mer
Mettler Toledo™ S975 SevenExcellence™ pH/konduktivitet/jon/DO-mätaresats
Handla allt Mettler Toledo ProdukterBeskrivning
Innehåller
SevenExcellence pH/mV, konduktivitet, DO, jon flerkanalsmätare (instrument med en pH/jon, konduktivitet och DO expansionsenhet); samt en InLab™ Expert Pro-ISM (pH), an InLab 731-ISM (konduktivitet) och InLab OptiOx (digitala DO) sensorer; pH-buffertar; konduktivitetsstandarder; och syrefria kalibreringstabletter; vägleder till pH-, jon-, konduktivitets- och DO-mätningar; och a uMix magnetisk omrörare, uPlace™ elektrodhållare, halvtransparent lock, LabX direct pH PC-programvara, försäkran om överensstämmelse och testcertifikat.
Denna multiparameter bänkmätare låter dig mäta pH/mV, rel. mV/ORP, ett stort antal konduktivitetsbaserade mätningar (TDS, salthalt, resistivitet, konduktivitetsaska) för att bestämma löst syre i prover antingen med hjälp av digital eller polarografisk teknik, och för att mäta koncentrationen och aktiviteten av joner i lösning. Professionellt, men ändå intuitivt instrument med pekskärmsdrift, som enkelt kan hantera de mest komplexa applikationerna och uppfyller stränga krav på reglerade marknader.
- Professionellt kalibreringsstöd, inkl. automatisk kalibrering med Rondolino provväxlare
- Stor 7-tums färgdisplay och intuitiv menyvägledning på tio språk
- Flexibelt metodkoncept för hög reproducerbarhet och säkerhet
- Extra säkerhet tack vare sofistikerad användarhantering och Intelligent Sensor Management (ISM™ )
- Integrerade gränssnitt (USB , RS232 och Ethernet) för datautbyte
- Omfattande servicepaket inklusive IQ/OQ/PQ
- uPlace™ elektrodhållaren har perfekt vertikal rörelse; kan manövreras med en hand och användas antingen fristående eller fäst på vänster eller höger sida av instrumentet
- LabX direct pH PC-programvara: för att överföra mätdata i realtid och arkivera dina resultat
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | SevenExcellence pH/jon/C/DO-mätare S975-K |
| Kanaler | Flerkanaligt |
| Visningstyp | Färg TFT |
| IP-betyg | IP54 |
| Mätlägen | pH, Konduktivitet, Upplöst syre |
| Procent mättnadsområde Polarografisk DO | 0 to 600% |
| Räckvidd (ledningsförmåga) | 0.001 to 2000 mS/cm |
| Räckvidd (mV) | -2000 till 2000 mV |
| Område (pH) | -2 000 till 20 000 |
| Räckvidd (resistivitet) | 0.01 to 100 Mohm-cm |
| Visa mer |