Läs mer
METTLER TOLEDO™ Bärbara mätare för pH/ledningsförmåga/upplöst syre/jon
Produktkod. 10717315 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Modell:
DO Bärbar mätare
Dubbel kanal; pH/ORP, konduktivitet
Dubbel kanal; pH/ORP/jon, DO
Enkel kanal; löst syre (DO)
Enkel kanal; pH, ORP
Enkel kanal; pH, jon, ORP
Seven2Go S3
Seven2Go S4
SevenGo Duo SG78
SevenGo Duo SG98
pH, ORP
Kanaler:
1
2
Produkttyp:
DO Bärbar S9-meter
Elektrodsats
Endast mätare (SG23)
Fältsats
Mätare med fältkit, 2 m kabel
S9 DO-mätare: BOD-sats
S9 DO-mätare: Fältsats
S9 DO-mätare: Standardsats
Seven2Go Pro S8 pH/mV och jonmätare
Seven2Go Pro S8 pH/mV och jonmätare: Biotech Kit
Seven2Go Pro S8 pH/mV och jonmätare: Fluorid Kit
Seven2Go Pro S8 pH/mV och jonmätare: Fältsats
Seven2Go S2 pH/mV-mätare
Seven2Go S2 pH/mV-mätare: Food Kit
Seven2Go S2 pH/mV-mätare: Fältsats med pH-sond
Seven2Go S2 pH/mV-mätare: Ljussats
Seven2Go S2 pH/mV-mätare: Standardsats
Seven2Go S3 konduktivitetsmätare
Seven2Go S3 konduktivitetsmätare: Bioetanolsats
Seven2Go S4 DO-mätare
Seven2Go S4 DO-mätare: Fältsats
pH/Ion/DO Bänkmätare Standard pH och DO Kit
pH/Jon/Kondensatormätare
pH/jon/DO-mätare
pH/jon/DO/ORP-mätare
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
Produktkod. 10717315
Brand: METTLER TOLEDO™ 51302611
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vatten- och dammtät, IP67-klassad mätare för bärbara eller fältmätningar. Bärbara mätare som är kompatibla med pH, konduktivitet, löst syre och jonselektiva elektroder.
  • Dammtät
  • Vattentät
  • IP67 klassad
  • pH, Redox/ORP, konduktivitet, löst syre och ISE-mätförmåga (modellberoende)
  • Kompatibel med ett brett utbud av IP67-klassade elektroder för alla applikationer
  • Kompatibel med vår ISM elektroder som fångar och sparar kalibreringsdata som sedan automatiskt identifieras av mätaren när den är ansluten
  • Datalagring tillgänglig; kapacitet beroende på modell
  • Exportera data till en skrivare eller Excel fil för Seven2Go Endast proffs
  • EasyDirect programvara tillgänglig för dataöverföring (modellberoende) för Seven2Go Endast proffs
  • Gummihölster finns för enhandsmått
  • uGo bär- och skyddsväska som ingår i selektiva kit (se nedan för fullständig lista); tillgänglig för alla bärbara mätare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet (mV) ±0,1 mV
Noggrannhet (pH) ±0,002
Batterityp 4 x AA
Kalibreringspunkter 5
Certifikat och efterlevnad ISO 9001, ISO 14001
Kanaler 2
Visningstyp LCD
IP-betyg IP67
Mätlägen pH
Räckvidd (mV) -1999 till 1999 mV
Område (pH) -2 till 19,999
Upplösning (pH) 0.1/0.01/0.001
Temperaturområde (metriskt) -5°C to +130°C
Inkluderar InLab 605-ISM upplöst syre/temperaturelektrod; InLab Expert Go-ISM pH/temperaturelektrod
Modell Dubbel kanal; pH/ORP/jon, DO
Produkttyp Elektrodsats
Upplösning (mV) 0.1mV
Temperaturnoggrannhet ±0,2 °C
Temperatur (engelska) Drift 32 °F till 104 °F
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C till 40 °C
Temperaturupplösning 0,1 °C