Läs mer
METTLER TOLEDO™ Bärbara mätare för pH/ledningsförmåga/upplöst syre/jon
Produktkod. 11957981 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Modell:
DO Bärbar mätare
Dubbel kanal; pH/ORP, konduktivitet
Dubbel kanal; pH/ORP/jon, DO
Enkel kanal; löst syre (DO)
Enkel kanal; pH, ORP
Enkel kanal; pH, jon, ORP
Seven2Go S3
Seven2Go S4
SevenGo Duo SG78
SevenGo Duo SG98
pH, ORP
Kanaler:
1
2
Produkttyp:
DO Bärbar S9-meter
Elektrodsats
Endast mätare (SG23)
Fältsats
Mätare med fältkit, 2 m kabel
S9 DO-mätare: BOD-sats
S9 DO-mätare: Fältsats
S9 DO-mätare: Standardsats
Seven2Go Pro S8 pH/mV och jonmätare
Seven2Go Pro S8 pH/mV och jonmätare: Biotech Kit
Seven2Go Pro S8 pH/mV och jonmätare: Fluorid Kit
Seven2Go Pro S8 pH/mV och jonmätare: Fältsats
Seven2Go S2 pH/mV-mätare
Seven2Go S2 pH/mV-mätare: Food Kit
Seven2Go S2 pH/mV-mätare: Fältsats med pH-sond
Seven2Go S2 pH/mV-mätare: Ljussats
Seven2Go S2 pH/mV-mätare: Standardsats
Seven2Go S3 konduktivitetsmätare
Seven2Go S3 konduktivitetsmätare: Bioetanolsats
Seven2Go S4 DO-mätare
Seven2Go S4 DO-mätare: Fältsats
pH/Ion/DO Bänkmätare Standard pH och DO Kit
pH/Jon/Kondensatormätare
pH/jon/DO-mätare
pH/jon/DO/ORP-mätare
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
Produktkod. 11957981
Brand: METTLER TOLEDO™ 51302661
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vatten- och dammtät, IP67-klassad mätare för bärbara eller fältmätningar. Bärbara mätare som är kompatibla med pH, konduktivitet, löst syre och jonselektiva elektroder.
  • Dust proof
  • Water proof
  • IP67 Rated
  • pH, Redox/ORP, conductivity, dissolved oxygen and ISE measuring capability (model dependent)
  • Compatible with a wide range of IP67-rated electrodes for any application
  • Compatible with our ISM electrodes that capture and save calibration data which is then automatically recognized by the meter once connected
  • Data storage available; capacity dependent on model
  • Export data to a printer or Excel file for Seven2Go Pro only
  • EasyDirect software available for data transfer (model dependent) for Seven2Go Pro only
  • Rubber holster available for single-handed measurements
  • uGo carrying and protecting case included in selective kits (see below for complete list); available for all portable meters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2000
Kanaler 2
Visningstyp LCD
IP-betyg IP67
Mätlägen pH, Dissolved Oxygen, Ion
Område (pH) -2 to 19.999
Upplösning (pH) 0.001
Temperaturområde (metriskt) -5°C to +130°C
Inkluderar Meter Only
Ingångar BNC (>1012Ohm), RCA (cinch), (both IP67)
Modell SevenGo Duo SG98
Produkttyp pH/jon/DO/ORP-mätare