Läs mer
Mettler Toledo™ Seven2Go S7 konduktivitetsmätare
Produktkod. 15335083 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Produkttyp:
S7 - Fältsats
S7 - Standardsats
S7 - USP/EP Kit
S7 konduktivitetsmätare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15335083
Brand: Mettler Toledo™ 30207963
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Instrument, LabX direkt pH, USB kabel, elektrodklämma, bastillbehör, InLab 738-ISM, påsar med konduktivitetsstandard (1413 μS/cm och 12,88mS/cm), flaskor för kalibrering, uGo™ bärväska, bruksanvisning, snabbguide, testrapport, försäkran om överensstämmelse och batterier
De Seven2Go bärbara datorer är konstruerade för att ge användare snabb kvalitetsdata, enhandsmanövrering och hållbarhet, vilket gör dem idealiska för mobila applikationer i laboratoriet, på nätet och utomhus.
  • Dammtät
  • Vattentät
  • IP67 klassad
  • Kompatibel med ett brett utbud av IP67-klassade elektroder för alla applikationer
  • Kompatibel med vår ISM elektroder som fångar och sparar kalibreringsdata som sedan automatiskt identifieras av mätaren när den är ansluten
  • EasyDirect programvara tillgänglig för dataöverföring (modellberoende) för Seven2Go Endast proffs
  • Gummihölster finns för enhandsmått
Detta är S7-Field kit med InLab 738-ISM sensor och uGo bärväska.
Certifikat
ISO 9001, ISO 14001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet (konduktivitet) ±0,5 %
Noggrannhet (salthalt) ±0,5 %
Noggrannhet (TDS) ±0,5 %
Batteritid 200 till 250 timmar.
Batterityp 4 x 1,5 V AA eller 1,3 V NiMH enl.
Kalibreringspunkter 1
Cell konstant Manuell inmatning
Certifikat och efterlevnad ISO 9001, ISO 14001
Kanaler 1
Visningstyp Färggrafik
IP-betyg IP67
Mätlägen Konduktivitet
Räckvidd (ledningsförmåga) 0,01μ S/cm till 1000 mS/cm
Område (pH) 0 till 14
Räckvidd (resistivitet) 0,00 till 100,0 Mohm/cm
Räckvidd (salthalt) 0,00 till 42 psu
Räckvidd (TDS) 0,01 mg/L till 600 g/L
Temperaturområde (metriskt) -5 °C till +105 °C
För användning med (applikation) För vattenhaltiga prover med medelhög till hög konduktivitet; idealisk för mätningar på språng.
Inkluderar InLab 738-ISM konduktivitet/temperaturelektrod; uGo bär-/skyddsväska
Ingångar LTW 7-stift (sensor)
Modell Enkel kanal; konduktivitet, TDS, salthalt
Produkttyp S7 - Fältsats
Upplösning (konduktivitet) 0.01
Upplösning (salthalt) 0,01 till 0,1
Upplösning (TDS) 0,01 till 1
Temperaturkompensation Automatisk eller manuell
Mått (L x B x H) 222 x 70 x 35 mm
Vikt (metrisk) 290 g