Läs mer
METTLER TOLEDO™ Bärbara mätare för pH/ledningsförmåga/upplöst syre/jon
Produktkod. 15355083 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Modell:
DO Bärbar mätare
Dubbel kanal; pH/ORP, konduktivitet
Dubbel kanal; pH/ORP/jon, DO
Enkel kanal; löst syre (DO)
Enkel kanal; pH, ORP
Enkel kanal; pH, jon, ORP
Seven2Go S3
Seven2Go S4
SevenGo Duo SG78
SevenGo Duo SG98
pH, ORP
Kanaler:
1
2
Produkttyp:
DO Bärbar S9-meter
Elektrodsats
Endast mätare (SG23)
Fältsats
Mätare med fältkit, 2 m kabel
S9 DO-mätare: BOD-sats
S9 DO-mätare: Fältsats
S9 DO-mätare: Standardsats
Seven2Go Pro S8 pH/mV och jonmätare
Seven2Go Pro S8 pH/mV och jonmätare: Biotech Kit
Seven2Go Pro S8 pH/mV och jonmätare: Fluorid Kit
Seven2Go Pro S8 pH/mV och jonmätare: Fältsats
Seven2Go S2 pH/mV-mätare
Seven2Go S2 pH/mV-mätare: Food Kit
Seven2Go S2 pH/mV-mätare: Fältsats med pH-sond
Seven2Go S2 pH/mV-mätare: Ljussats
Seven2Go S2 pH/mV-mätare: Standardsats
Seven2Go S3 konduktivitetsmätare
Seven2Go S3 konduktivitetsmätare: Bioetanolsats
Seven2Go S4 DO-mätare
Seven2Go S4 DO-mätare: Fältsats
pH/Ion/DO Bänkmätare Standard pH och DO Kit
pH/Jon/Kondensatormätare
pH/jon/DO-mätare
pH/jon/DO/ORP-mätare
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
Produktkod. 15355083
Brand: METTLER TOLEDO™ 30207874
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Instrument, LabX direkt pH, USB kabel, elektrodklämma, bastillbehör, bruksanvisning, snabbguide, testrapport, försäkran om överensstämmelse och batterier.
Vatten- och dammtät, IP67-klassad mätare för bärbara eller fältmätningar. Bärbara mätare som är kompatibla med pH, konduktivitet, löst syre och jonselektiva elektroder.
  • Dammtät
  • Vattentät
  • IP67 klassad
  • pH, Redox/ORP, konduktivitet, löst syre och ISE-mätförmåga (modellberoende)
  • Kompatibel med ett brett utbud av IP67-klassade elektroder för alla applikationer
  • Kompatibel med vår ISM elektroder som fångar och sparar kalibreringsdata som sedan automatiskt identifieras av mätaren när den är ansluten
  • Datalagring tillgänglig; kapacitet beroende på modell
  • Exportera data till en skrivare eller Excel fil
  • EasyDirect programvara tillgänglig för dataöverföring (modellberoende)
  • Gummihölster finns för enhandsmått
  • uGo bär- och skyddsväska som ingår i selektiva kit (se nedan för fullständig lista); tillgänglig för alla bärbara mätare
Certifikat
ISO 9001, ISO 14001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet (jon) ±0,5 %
Noggrannhet (mV) ±0,1
Noggrannhet (pH) ±0,002
Batteritid 200 till 250 timmar.
Batterityp 4 x AA eller 1,3 V NiMH enl.
Kalibreringspunkter 5
Certifikat och efterlevnad ISO 9001, ISO 14001
Information om datahantering Micro-USB (USB Anordning)
Datapunkter 2000 (GLP anpassa)
Kanaler 1
Visningstyp LCD
IP-betyg IP67
Mätlägen pH, Jon
Räckvidd (mV) -2000 till 2000 mV
Område (pH) -2 till 20
Upplösning (pH) 0.001/0.01/0.1
Temperaturområde (metriskt) -5 °C till +130 °C (ATC), -30 °C till +130 °C (MTC)
För användning med (applikation) Ej tillämpligt
Inkluderar Endast mätare
Ingångar BNC (10 12 Ohm)/RCA (cinch)/2 mm banan
Modell Enkel kanal; pH, jon, ORP
Produkttyp Seven2Go Pro S8 pH/mV och jonmätare
Upplösning (mV) 0.1, 1
Temperaturnoggrannhet ±0,2 °C om T: 0° till 105 °C; ±0,5 °C om T <0 °C eller T >105 °C
Temperaturupplösning 0,1 °C
Mått (L x B x H) 222 x 70 x 35mm
Vikt (metrisk) 290 g