Läs mer
METTLER TOLEDO™ Bärbara mätare för pH/ledningsförmåga/upplöst syre/jon
Handla allt Mettler Toledo Produkter
Modell:
DO Bärbar mätare
Dubbel kanal; pH/ORP, konduktivitet
Dubbel kanal; pH/ORP/jon, DO
Enkel kanal; löst syre (DO)
Enkel kanal; pH, ORP
Enkel kanal; pH, jon, ORP
Seven2Go S3
Seven2Go S4
SevenGo Duo SG78
SevenGo Duo SG98
pH, ORP
Kanaler:
1
2
Produkttyp:
DO Bärbar S9-meter
Elektrodsats
Endast mätare (SG23)
Fältsats
Mätare med fältkit, 2 m kabel
S9 DO-mätare: BOD-sats
S9 DO-mätare: Fältsats
S9 DO-mätare: Standardsats
Seven2Go Pro S8 pH/mV och jonmätare
Seven2Go Pro S8 pH/mV och jonmätare: Biotech Kit
Seven2Go Pro S8 pH/mV och jonmätare: Fluorid Kit
Seven2Go Pro S8 pH/mV och jonmätare: Fältsats
Seven2Go S2 pH/mV-mätare
Seven2Go S2 pH/mV-mätare: Food Kit
Seven2Go S2 pH/mV-mätare: Fältsats med pH-sond
Seven2Go S2 pH/mV-mätare: Ljussats
Seven2Go S2 pH/mV-mätare: Standardsats
Seven2Go S3 konduktivitetsmätare
Seven2Go S3 konduktivitetsmätare: Bioetanolsats
Seven2Go S4 DO-mätare
Seven2Go S4 DO-mätare: Fältsats
pH/Ion/DO Bänkmätare Standard pH och DO Kit
pH/Jon/Kondensatormätare
pH/jon/DO-mätare
pH/jon/DO/ORP-mätare
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
Beskrivning
Innehåller
Instrument, elektrodklämma, InLab 738-ISM och påsar med konduktivitetsstandarder (1413 μS/cm och 12,88mS/cm), flaskor för kalibrering, bruksanvisning, snabbguide, testrapport försäkran om överensstämmelse, uGo™ bärväska och batterier
- Dammtät
- Vattentät
- IP67 klassad
- pH, Redox/ORP, konduktivitet, löst syre och ISE-mätförmåga (modellberoende)
- Kompatibel med ett brett utbud av IP67-klassade elektroder för alla applikationer
- Kompatibel med vår ISM elektroder som fångar och sparar kalibreringsdata som sedan automatiskt identifieras av mätaren när den är ansluten
- Datalagring tillgänglig; kapacitet beroende på modell
- Exportera data till en skrivare eller Excel fil
- EasyDirect programvara tillgänglig för dataöverföring (modellberoende)
- Gummihölster finns för enhandsmått
- uGo bär- och skyddsväska som ingår i selektiva kit (se nedan för fullständig lista); tillgänglig för alla bärbara mätare
Certifikat
ISO 9001, ISO 14001
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet (konduktivitet) | ±0,5 % |
| Noggrannhet (salthalt) | ±0,5 % |
| Noggrannhet (TDS) | ±0,5 % |
| Batteritid | 250 till 400 timmar. |
| Batterityp | 4 x 1,5 V AA eller 1,3 V NiMH enl. |
| Kalibreringspunkter | 1 |
| Cell konstant | Manuell inmatning |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001, ISO 14001 |
| Kanaler | 1 |
| Visningstyp | LCD |
| Visa mer |