Läs mer
METTLER TOLEDO™ Bärbara mätare för pH/ledningsförmåga/upplöst syre/jon
Produktkod. 15375073 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Modell:
DO Bärbar mätare
Dubbel kanal; pH/ORP, konduktivitet
Dubbel kanal; pH/ORP/jon, DO
Enkel kanal; löst syre (DO)
Enkel kanal; pH, ORP
Enkel kanal; pH, jon, ORP
Seven2Go S3
Seven2Go S4
SevenGo Duo SG78
SevenGo Duo SG98
pH, ORP
Kanaler:
1
2
Produkttyp:
DO Bärbar S9-meter
Elektrodsats
Endast mätare (SG23)
Fältsats
Mätare med fältkit, 2 m kabel
S9 DO-mätare: BOD-sats
S9 DO-mätare: Fältsats
S9 DO-mätare: Standardsats
Seven2Go Pro S8 pH/mV och jonmätare
Seven2Go Pro S8 pH/mV och jonmätare: Biotech Kit
Seven2Go Pro S8 pH/mV och jonmätare: Fluorid Kit
Seven2Go Pro S8 pH/mV och jonmätare: Fältsats
Seven2Go S2 pH/mV-mätare
Seven2Go S2 pH/mV-mätare: Food Kit
Seven2Go S2 pH/mV-mätare: Fältsats med pH-sond
Seven2Go S2 pH/mV-mätare: Ljussats
Seven2Go S2 pH/mV-mätare: Standardsats
Seven2Go S3 konduktivitetsmätare
Seven2Go S3 konduktivitetsmätare: Bioetanolsats
Seven2Go S4 DO-mätare
Seven2Go S4 DO-mätare: Fältsats
pH/Ion/DO Bänkmätare Standard pH och DO Kit
pH/Jon/Kondensatormätare
pH/jon/DO-mätare
pH/jon/DO/ORP-mätare
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
Produktkod. 15375073
Brand: METTLER TOLEDO™ 30207957
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
S3-Bioetanolsats: Instrument, elektrodklämma, InLab 725-ISM och påsar med konduktivitetsstandard (μ84 S/cm), flaskor för kalibrering, bruksanvisning, snabbguide, testrapport försäkran om överensstämmelse, uGo bärväska och batterier
Vatten- och dammtät, IP67-klassad mätare för bärbara eller fältmätningar. Bärbara mätare som är kompatibla med pH, konduktivitet, löst syre och jonselektiva elektroder.
  • Dammtät
  • Vattentät
  • IP67 klassad
  • pH, Redox/ORP, konduktivitet, löst syre och ISE-mätförmåga (modellberoende)
  • Kompatibel med ett brett utbud av IP67-klassade elektroder för alla applikationer
  • Kompatibel med vår ISM elektroder som fångar och sparar kalibreringsdata som sedan automatiskt identifieras av mätaren när den är ansluten
  • Datalagring tillgänglig; kapacitet beroende på modell
  • Exportera data till en skrivare eller Excel fil
  • EasyDirect programvara tillgänglig för dataöverföring (modellberoende)
  • Gummihölster finns för enhandsmått
  • uGo bär- och skyddsväska som ingår i selektiva kit (se nedan för fullständig lista); tillgänglig för alla bärbara mätare
Certifikat
ISO 9001, ISO 14001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet (konduktivitet) ±0,5 %
Noggrannhet (resistivitet) 0,00 till 100,0 Mohm/cm
Noggrannhet (salthalt) ±0,5 %
Noggrannhet (TDS) ±0,5 %
Batteritid 250 till 400 timmar.
Batterityp 4 x 1,5 V AA eller 1,3 V NiMH enl.
Kalibreringspunkter 1
Cell konstant Manuell inmatning
Certifikat och efterlevnad ISO 9001, ISO 14001
Kanaler 1
Visningstyp LCD
IP-betyg IP67
Mätlägen Konduktivitet
Räckvidd (ledningsförmåga) 0,01μ S/cm till 500 mS/cm
Område (pH) 0 till 14
Räckvidd (salthalt) 0,00 till 42 psu
Räckvidd (TDS) 0,01 mg/L till 300 g/L
Temperaturområde (metriskt) -5 °C till +105 °C
För användning med (applikation) Bioetanol och biobränslen.
Inkluderar InLab 725 konduktivitet/temperaturelektrod; uGo bär-/skyddsväska
Ingångar LTW 7-stift (sensor)
Modell Seven2Go S3
Produkttyp Seven2Go S3 konduktivitetsmätare: Bioetanolsats
Upplösning (konduktivitet) 0,01 till 1 (autoområde)
Upplösning (salthalt) 0,01 till 0,1
Upplösning (TDS) 0,01 till 1
Temperaturkompensation Automatisk eller manuell
Mått (L x B x H) 222 x 70 x 35 mm
Vikt (metrisk) 270 g