Läs mer
METTLER TOLEDO™ Bärbara mätare för pH/ledningsförmåga/upplöst syre/jon
Produktkod. 15395073 Handla allt Mettler Toledo Produkter
Modell:
DO Bärbar mätare
Dubbel kanal; pH/ORP, konduktivitet
Dubbel kanal; pH/ORP/jon, DO
Enkel kanal; löst syre (DO)
Enkel kanal; pH, ORP
Enkel kanal; pH, jon, ORP
Seven2Go S3
Seven2Go S4
SevenGo Duo SG78
SevenGo Duo SG98
pH, ORP
Kanaler:
1
2
Produkttyp:
DO Bärbar S9-meter
Elektrodsats
Endast mätare (SG23)
Fältsats
Meter with Field Kit, 2m Cable
S9 DO-mätare: BOD-sats
S9 DO-mätare: Fältsats
S9 DO-mätare: Standardsats
Seven2Go Pro S8 pH/mV och jonmätare
Seven2Go Pro S8 pH/mV och jonmätare: Biotech Kit
Seven2Go Pro S8 pH/mV och jonmätare: Fluorid Kit
Seven2Go Pro S8 pH/mV och jonmätare: Fältsats
Seven2Go S2 pH/mV-mätare
Seven2Go S2 pH/mV-mätare: Food Kit
Seven2Go S2 pH/mV-mätare: Fältsats med pH-sond
Seven2Go S2 pH/mV-mätare: Ljussats
Seven2Go S2 pH/mV-mätare: Standardsats
Seven2Go S3 konduktivitetsmätare
Seven2Go S3 konduktivitetsmätare: Bioetanolsats
Seven2Go S4 DO-mätare
Seven2Go S4 DO-mätare: Fältsats
pH/Ion/Cond Meter
pH/Ion/DO Bänkmätare Standard pH och DO Kit
pH/Ion/DO/ORP Meter
pH/jon/DO-mätare
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
Produktkod. 15395073
Brand: METTLER TOLEDO™ 30207959
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Mätare, elektrodklämma, InLab 605-ISM, syrefri tabletter, bruksanvisning, snabbguide, testrapport, försäkran om överensstämmelse och batterier.
Vatten- och dammtät, IP67-klassad mätare för bärbara eller fältmätningar. Bärbara mätare som är kompatibla med pH, konduktivitet, löst syre och jonselektiva elektroder.
  • Dammtät
  • Vattentät
  • IP67 klassad
  • pH, Redox/ORP, konduktivitet, löst syre och ISE-mätförmåga (modellberoende)
  • Kompatibel med ett brett utbud av IP67-klassade elektroder för alla applikationer
  • Kompatibel med vår ISM elektroder som fångar och sparar kalibreringsdata som sedan automatiskt identifieras av mätaren när den är ansluten
  • Datalagring tillgänglig; kapacitet beroende på modell
  • Exportera data till en skrivare eller Excel fil
  • EasyDirect programvara tillgänglig för dataöverföring (modellberoende)
  • Gummihölster finns för enhandsmått
  • uGo bär- och skyddsväska som ingår i selektiva kit (se nedan för fullständig lista); tillgänglig för alla bärbara mätare
Certifikat
ISO 9001, ISO 14001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet (Polarografisk DO) ±0,2 mg/L inom området 0 till 15 mg/L; ±10 % inom intervallet 15 till 60 mg/L
Batteritid 250 till 400 timmar.
Batterityp 4 x 1,5 V AA eller 1,3 V NiMH enl.
Certifikat och efterlevnad ISO 9001, ISO 14001
Datapunkter 200
Beskrivning Seven2Go DO-mätare S4-Std-Kit
Kanaler 1
Visningstyp LCD
IP-betyg IP67
Mätlägen Upplöst syre
Procent mättnadsområde Polarografisk DO 0,1 till 600 %
Område (pH) 0 till 14
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 60 °C
För användning med (applikation) Idealisk för vattenhaltiga prover, alkoholhaltiga och alkoholfria drycker.
Inkluderar InLab 605-ISM polarografisk elektrod för löst syre/temperatur
Ingångar BNC (1012 Ohm)/RCA (cinch) (sensor)
Språk kinesiska, kinesiska (TW), kroatiska, tjeckiska, danska, holländska, engelska (GB), engelska (USA), franska, tyska, ungerska, indonesiska, italienska, japanska, koreanska, norska, polska, portugisiska (BR), ryska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, thailändska, turkiska, vietnamesiska
Modell Seven2Go S4
Procent mättnadsområde (polarografisk DO) 0,1 till 600 %
Procent mättnadsupplösning (polarografisk DO) 0.1
Tryckområde 500 till 1100 mbar
Tryckupplösning 1
Produkttyp Seven2Go S2 pH/mV-mätare: Standardsats
Räckvidd (polarografisk DO) 0,01 till 99,99 mg/L (ppm)
Upplösning (Polarografisk DO) 0.01
Mått (L x B x H) 222 x 70 x 35 mm
Vikt (metrisk) 270 g