missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MgcRacGAP/RACGAP1 Antibody, PerCP, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP1-47267PCP
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
MgcRacGAP/RACGAP1 Polyclonal antibody specifically detects MgcRacGAP/RACGAP1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
Specifikationer
| MgcRacGAP/RACGAP1 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot, Immunoprecipitation | |
| GTPase activating protein, HsCYK-4, ID-GAP, KIAA1478, Male germ cell RacGap, MGCRACGAP, MgcRacGAPrac GTPase-activating protein 1, Rac GTPase activating protein 1 | |
| The immunogen for this product maps to a region between residue 150 and 200 of human Rac GTPase-Activating Protein 1 using the numbering given in entry NP_001119575.1 (GeneID 29127). | |
| 0.1 mL | |
| Core ESC Like Genes, Signal Transduction, Stem Cell Markers | |
| 29127 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot, Immunoprecipitation | |
| PerCP | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering