Läs mer
Hellma Mikrokyvett, 108.002B-QS
Produktkod. 11724726
Banans längd:
10 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11724726
Brand: Hellma 108002B1040
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mycket ren Suprasil™ kyvetter av kvartsglas med svarta sidoväggar och botten- och PTFE-lock.
  • Hög ren syntetisk kvartskonstruktion av kvarts
  • UV/VIS-intervall
  • Svarta sidoväggar
  • PTFE lock ingår
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500μ L
Material Suprasil Kvarts
Stängningsmaterial PTFE
Bredd (metrisk) Interiör 2 mm
Tjocklek (metrisk) Bastjocklek: 9 mm
Inkluderar PTFE lock
Banans längd 10 mm
Våglängdsområde 200 till 2500 nm
Höjd (metrisk) 45 min
Bredd (metrisk) 12.5 mm