Läs mer
Fisherbrand™ Mikroinsats, klart glas, för Vial med vidöppning
Produktkod. 11805863 Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
0.3 mL
0,34 ml
0.34 mL
0,35 ml
0,5 ml
Höjd (metrisk):
29 mm
31 mm
Volym (metrisk) Rest:
<4μ L
<8μ L
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11805863
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vida öppningsflaskor kräver insatser med 6 mm diameter.
  • Micro-insats
  • För användning med Vials med bred öppning
  • Klart
  • Glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 5.7 mm
Material Glas
Sterilitet Non-sterile
Disponibel Single-use
Volym (metrisk) 0.3 mL
För användning med (applikation) Mikrosampling
Infoga typ Inserts with spring for HPLC and GC Vials
Förpackningstyp 1 Pack of 100
Volym (metrisk) Rest <4μ L
Basstil Konisk med polymerfjäder
Volym (metrisk) Totalt 0.3 mL
Höjd (metrisk) 29 mm
Kvantitet 100
Certifikat och efterlevnad Certificate of Conformance (COC)
Typ Micro Insert
Volym (metrisk) Användbar 0.25 mL
För användning med (utrustning) Vial med bred öppning