Läs mer
METTLER TOLEDO™ Mikro-pH-elektroder
Handla allt Mettler Toledo Produkter
Längd (metrisk):
40 mm
60 mm
100 mm
130 mm
180 mm
230 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För användning med METTLER TOLEDO SevenExcellence- och SevenCompact-mätare samt andra märken. (Anslutningskabel ingår inte; säljs separat.)
- Intelligent Sensor Management (ISM)-elektroder samlar in och sparar kalibreringsdata, som sedan automatiskt känns igen av mätaren när den är ansluten.
- Samla in elektrodkalibrering och resultat med LabX-programvara, utformad för avancerad datahantering och 21CFR del 11-regelefterlevnad.
- Kompatibel med InMotion Autosampler för att automatisera mätning och rengöring av upp till 303 prover.
Utvalda funktioner
- Flaskor
- Mikroplattor
- Provrör
- Serum och magsaft
- Mikrobiologiska prover
- Färg
- Gel
- Tvål
- Schampo
- Kosmetika
Elektrodspecifikationer
- InLab-mikro: keramisk koppling; påfyllningsbar med 3M KCl (51350072) - håll sonden fylld med elektrolyt för exakta resultat
- InLab Micro Pro-ISM: keramisk koppling; påfyllningsbar med 3M KCl (51350072) - håll sonden fylld med elektrolyt för exakta resultat
- InLab Ultra-Micro-ISM: keramisk koppling; påfyllningsbar med FRISCOLYT-B™ (51343185) - håll sonden fylld med elektrolyt för korrekta resultat
- InLab Semi-Micro: keramisk koppling; ej påfyllningsbar - byt ut när elektrolyten är slut
- InLab Semi-Micro-L: keramisk koppling; påfyllningsbar med 3M KCl (51350072) - håll sonden fylld med elektrolyt för exakta resultat
- InLab Flex-Micro: porös PTFE-koppling; ej påfyllningsbar - byt ut när elektrolyten är slut
Tillbehör& Vård
- Förvaras i 3M KCl (51350072) eller InLab Storage Solution (30111142)
- Rekommenderas för användning med METTLER TOLEDO-buffertar (påsar: 51302080, flaskor: 63056116)
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | S7 |
| Korsning | Keramisk |
| Material | Glas |
| pH-intervall | 0 till 14 |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C till 100 °C |
| Typ | Kombinationselektrod |
| Typ av fyllningslösning | 3 mol/l KCl |
| För användning med (applikation) | Mät pH i de små eller smala halskärlen |
| För användning med (utrustning) | Kräver kabel, S7 till BNC (30281915) |
| Intern referens | ARGENTHAL med Ag+ fälla |
| Visa mer |