Läs mer
Wheaton™ Micro-Stir™ Single Place Magnetic Stirrer
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Pluggtyp:
Europa
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- 5-200 RPM speed range
- Programmable, remote control and alarm capable
- Brushless direct drive motor provides low maintenance
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighet | 5 to 200 rpm |
| Omrörningspositioner | 1 |
| Material för toppplatta | Aluminum |
| Spänning | 230 V |
| Wattal | 15 w |
| Höjd (metrisk) | 92 mm |
| Bredd (metrisk) | 203 mm |
| Elektriska krav | 100 to 240V, 50/60 Hz, 15w |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Effektinställning | Programmable, remote control |
| Visa mer |