Läs mer
Ansell MICRO-TOUCH Nitra-Tex
Produktkod. 16316911 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
Betydande, 9.5/10
Large, 8.5/9
Medium, 7.5/8
Small, 6.5/7
X-Small, 5.5/6
Produktkod. 16316911
Brand: Ansell 700113
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MICRO-TOUCH Nitra-Tex är nitril, puderfria undersökningshandskar med starkt barriärskydd.
  • Utmärkt motståndskraft mot ett brett spektrum av vanliga kemikalier
  • Skyddar mot latex typ I-allergi
  • Testad för användning med kemoterapiläkemedel
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE 0493, Category III, Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, ISO 10993-10:2002, ISO 13485, ISO 9001, Food Contact, UKCA
Kemoterapeutisk klassad Yes
Klorerad Yes
Accelerator gratis No
Användningsområden Healthcare
AQL 1.5
Färg Blue
Disponibel Single-use
Exteriör finish Fully Textured
Fingertjocklek (engelska) 4.7 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.12 mm
Latexfri Yes
Material Nitrile
Palmtjocklek (engelska) 3.9 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.1 mm
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Nitrile Examination Glove
Storlek Medium, 7.5/8
Sterilitet Non-sterile
Tjocklek (engelska) 3.9 mil
Tjocklek (metrisk) 0.1 mm
Längd (engelska) 9.5 in.
Längd (metrisk) 240 mm