Läs mer
BRAND™ Mikrocentrifugrörställ
Produktkod. p-4389409 Handla allt Brand Produkter
Färg:
Rött
Vitt
Positioner:
20
84
128
Kvantitet:
1
5/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 12095322
Brand: BRAND™ 4341052
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att hålla 1,5 ml mikrocentrifugrör. Mikrocentrifugrörställ är konstruerade av autoklaverbar polypropen med ett driftstemperaturområde mellan -20 C °till +90 °C.
Designad för att hålla 1,5 ml mikrocentrifugrör. BrandTech™ BRAND™ Mikrocentrifugrörställ är konstruerade av autoklaverbar polypropen med ett driftstemperaturområde mellan -20 C °till +90 °C. 84-rörs- och 128-rörsversionerna passar 1,5 mL-rör och är staplingsbara med alfanumeriska markeringar, medan 20-rörsversionen har numrerade positioner och passar antingen 1,5 mL-rör eller 0,5 mL-rör med en adapter.
  • Tillverkad av autoklaverbar polypropen (121 °C, 2 bar; enl. DIN EN 285).
  • BRAND™ Mikrocentrifugställ finns i versioner med 20, 84 och 128 rör.
  • 84-rörs- och 128-rörsversionerna passar 1,5 ml rör, är staplingsbara med alfanumeriska markeringar
  • Drifttemperaturområde -20 C °till +90 °C.
  • 20-rörsversionen har numrerade positioner och passar antingen 1,5 ml rör eller 0,5 ml rör med en adapter.
  • Rymmer även mikrocentrifugrör från andra tillverkare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Mikrocentrifugrörstativ
Array 8 x 16
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Rött
Håller Mikrorör (11 mm)
Material Polypropen
Positioner 128
Form Rektangulär
Hyllor None
Staplingsbar Ja
Sterilitet Non-sterile
Kvantitet 5/förpackning
Längd (metrisk) 26.7 cm
Längd (engelska) 0,4 tum.
Bredd (metrisk) 12.7 cm
Höjd (metrisk) 3.81 cm