Läs mer
Fisherbrand™ Mikrocentrifugrör med låsande snäpplock
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Naturlig
Sterilitet:
Icke-steril
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2,0 ml
Max. RCF:
25 000 x g
26 000 x g
30 000 x g
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Specifikationer
Specifikationer
| Keps stil | Låsande snäpplock |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 0,5 ml |
| Färg | Naturlig |
| Material | Polypropen |
| Förpackning | Individuellt förpackad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Graderad | Ja |
| Max. RCF | 30 000 x g |
| Diameter (metrisk) | 10 mm |
| Visa mer |