Läs mer
BRAND™ Mikrocentrifugrör med skruvlock
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
0.5 mL
2 ml
Förslutningstyp:
Ingår ej
Skruvlock
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Description
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 2 ml |
| Material | Polypropen |
| Höjd (metrisk) | 44 mm |
| Inkluderar | Utan bas |
| Graderad | Ja |
| Förslutningstyp | Ingår ej |
| Max. RCF | 20,000 G |
| Examen | Upp till 1,2 ml |
| Diameter (metrisk) | 13 mm |