Läs mer
Fisherbrand™ Mikrocentrifuger, mikro 17/17R
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kylt:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Varje
Description
- Kapacitet: 48 ml (24 x 1,5/2 ml rör)
- Maxhastighet/RCF: 13 300 rpm/17 000 x g
- Justerbar 99 minuters timer och snabbsnurrfunktion för korta körningar
- levereras med klicktätningsrotor (24 platser 1,5/2ml) och bioinneslutningslock
Specifications
Specifications
| Kapacitet | 24 x 1.5/2 mL |
| Max. Hastighet | 13,300 rpm |
| Max. RCF | 17,000 x g |
| Beskrivning | Mikrocentrifug mikro 17R, kyld |
| Kylt | Ja |