Läs mer
IKA™ MF 10 Basic Microfine grinder Drive
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10400571 Handla allt IKA Produkter
För användning med (utrustning):
MF 10 Basic
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10400571
Brand: IKA™ 0002836000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fäst två olika sliphuvuden på denna enhet för ökad flexibilitet. IKA™ MF 10 Basic Microfine Grinder Drive är en kontinuerligt arbetande universalkvarn med ett varvtalsområde på 3 000 till 6 500 rpm.
  • Kraftfull mikrofinslipmaskin
  • Lätt att rengöra arbetsyta av rostfritt stål
  • Huvuden är lätt att byta
  • Sliphuvuden ingår ej
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Microfine grinder Drive
Mått (L x B x H) 300 x 320 x 380 mm
Elektriska krav 230/115 V, 50/60 Hz, 1000 W
För användning med (utrustning) MF 10 Basic
Höjd (metrisk) 380 mm
Hertz 50/60 Hz
Material Rostfritt stål
Spänning 230/115 V
Watt 1000 W
Vikt (metrisk) 9.7 kg
Bredd (metrisk) 320 mm