Läs mer
Ansell MICROFLEX™ 93-852 Series Nitrilhandskar för engångsbruk
Produktkod. p-7113238
Storlek:
5.5/6
6.5/7
7.5/8
8.5/9
9.5/10
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 15529471
Brand: Ansell 93852060
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger kontrasterande bakgrund för att identifiera ljusare material. Ansell Edmont™ MICROFLEX™ 93-852-serien engångshandskar av nitril har distinkt färg för att maskera fläckar för speciella applikationer.
  • Engångshandskar av nitril
  • Erbjuder högre draghållfasthet jämfört med båda ASTM D6319 och EN 455-standarder, vilket gör att händerna kan röra sig fritt och bekvämt
  • Fulltexturerad design
  • Den icke-skummande formeln gör det möjligt för bärare att ha ett fast grepp på vått underlag när de hanterar föremål
  • Innehåller ingen naturgummilatex
  • Pulverfri
  • Hjälper till att skydda bärare från hudallergier av typ I, hudirritation och torrhet
Applikationer :
  • Analytisk testning/Mätningar
  • Bioteknik
  • Filtreringsprocesser
  • Livsmedelsbearbetning
  • Laboratorieanalys
  • Laboratorietester
  • Lätta monteringsuppgifter
  • Lätt montering av oljebelagda bitar
  • Lätta underhåll och städning
  • Mekaniska jobb
  • Målar- och spraybutiker
  • Läkemedelstillverkning
  • Skydd mot blod och andra kroppsvätskor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 420:2003 + A1:2009 och EN 374:2003
Beskrivning Greppdesign: Strukturerad yta
Användningsområden Industrial
AQL 1.5
Färg Svart
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Fully Textured
Latexfri Ja
Material Nitril
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Nitril undersökningshandske
Storlek 5.5/6
Sterilitet Non-sterile
Tjocklek (metrisk) 0.12 mm
Handske manschettstil Pärlstav
Förpackningstyp 100 handskar per dispenser, 10 dispensrar per avsändarkartong, 1000 handskar per avsändarkartong
Serie 93-852
Längd (metrisk) 24.5 cm