Läs mer
Ansell Microgard™ 2000 Ts Plus Overall med huva
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 45
Beskrivning
- Beprövad barriär mot vätskekemikalier med låg koncentration, utspädda bekämpningsmedel, vätske- och partikelbiologiska faror
- Fuktånga genomsläpplig för att minska risken för värmestress
- Silikonfri för spraymålning
- Låg ludd för att minska risken för kontaminering i kritiska områden
- Antistatisk enligt EN 1149-1
- Optimerad passform för bärarens komfort och säkerhet
- Tunnelförsedda elastiska handleder, huva och vrister minimerar risken för ludd och korskontamination
- Tumöglor förhindrar ärmens rörelse vid arbete ovanför huvudet
- Hakrem hjälper till att minska risken för korskontaminering
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Overaller för allmänna ändamål |
| Storlek | 3X-large |
| Kön | Unisex |
| Material | Mikroporös polyetenfilm |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk |
| Hals stil | Med huva |
| Visa mer |