Läs mer
Contec™ MicroGenesis™ Engångsöverdrag för mikrofibermopp
BIOPHARMA
Produktkod. p-7222330 Handla allt Contec Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Produktkod. 16535314
Brand: Contec™ MGMP0004
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Moppskydd för användning med MicroGenesis 100 % syntetisk, engångsmopp i mikrofiber.
  • Syntetisk mikrofiber
  • Lätt och kostnadseffektiv mopp
  • Engångsbruk - Av 6 kvm täckning
  • Idealisk för borttagning av grov jord och fina partiklar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Mått 390 x 130 mm
Produkttyp Mopphuvud
Färgkod Vitt
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) MicroGenesis Mopp
Färgkodad Nej
Material Syntetisk mikrofiber