Läs mer
Hamilton™ Microlab™ 600 Diluter/Dispenser System
Produktkod. 15210157
Typ:
Dispenser för enkel spruta
Dubbel sprutdispenser
Spädare för dubbla sprutor
Controllertyp:
Avancerad styrenhet
Grundläggande styrenhet
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Varje
Produktkod. 15210157
Brand: Hamilton™ ML625DIS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Späd/dispensera med bättre än 99 % noggrannhet, oberoende av en vätskas viskositet, ångtryck och temperatur. Microlab™ 600 Diluter/Dispenser System är en mycket exakt sprutpump med ett grafiskt användargränssnitt utformat för att snabbt och enkelt späda och dispensera volymer från 10 L μtill 50mL.
  • Finns som ett enkel- eller dubbelsprutsystem
  • Högt vridmoment, precisionsstegmotorer ger positionsnoggrannhet
  • Stöder sprutor från 10 μL till 50 ml
  • Ethernet-port för kommunikation med styrenhet eller företagsnätverk
  • Printer Kit tillgängligt
Funktioner för sprutpump
  • Ventilmotorer med högt vridmoment
  • Precisionssprutdrift med 48 000 stegs upplösning under 60 minuter
  • Upplysta strömknappar och prime knappar
  • Oberoende vänster och höger triggerportar
  • Fläktlös värmeventil
  • 24V strömingång
  • CAN Daisy Chain in/ut
  • RS-232 konsolport
  • Power over Ethernet (PoE)
  • TTL-ingång/utgång
Spädare för dubbla sprutor
  • Skapar en utspädning på upp till 1:50 000 i ett enda steg
  • Minskar beredningstid och slöseri med buffert
  • Tvättar slangarna mellan varje prov
Dispenser/Diluter Printer Kit
  • Skriver ut på standard, icke-termisk 8 1/2x 11 och A4 papper
  • Gränssnitt med det kostnadsfria mjukvarupaketet som är tillgängligt för Advanced Microlab™ enheter
  • Uppfyller regulatoriska CFR21 Part 11 och FDA GMP/GLP-krav genom att bekvämt skriva ut alla loggfiler direkt från enhetens styrenhet
Dispenser: Provspik, Titrering, Djurdosering (oral sondmatning), Reagenstillsats till kemiska reaktorer, Flödeskemi, Tillverkning t.ex. Kvicksilverdispensering för glödlampor, Bläckpatronfyllning, Lim och epoxidispensering, Nasala terapeutiska medel (viskösa),
Kontaktlinsspädare: Forensisk blodalkoholanalys och urinanalys, minig analyslaboratorier metalldetektering, miljöanalys vatten- och jordtester, oljeanalys förebyggande underhåll, alkoholtestning av öl och vintillverkning
Beställningsinfo
Microlab 600 Printer Kit säljs separat
Specifikationer
Typ Dubbel sprutdispenser
Controllertyp Avancerad styrenhet